4-Chloro-2-methyl-1-(propan-2-yloxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957042-1G
APOSOR957042-1GEA
632
EUR
APOSOR957042-1G
4-Chloro-2-methyl-1-(propan-2-yloxy)benzene 95%
4-Chloro-2-methyl-1-(propan-2-yloxy)benzene
Formel:
C₁₀H₁₃ClO Molecular Weight: 184,663 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23114175 CAS-Nummer: 1369890-32-3 |