3-Chloro-5-methyl-2-(propan-2-yloxy)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957043-1G
APOSOR957043-1GEA
632
EUR
APOSOR957043-1G
3-Chloro-5-methyl-2-(propan-2-yloxy)pyridine 95%
3-Chloro-5-methyl-2-(propan-2-yloxy)pyridine
Formel:
C₉H₁₂ClNO Molecular Weight: 185,651 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23114143 CAS-Nummer: 1394964-00-1 |