5-Chloro-3-methyl-2-(propan-2-yloxy)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957044-1G
APOSOR957044-1GEA 632 EUR
APOSOR957044-1G
5-Chloro-3-methyl-2-(propan-2-yloxy)pyridine 95%
5-Chloro-3-methyl-2-(propan-2-yloxy)pyridine
Formel: C₉H₁₂ClNO
Molecular Weight: 185,651 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23113730
CAS-Nummer: 1394976-13-6