1,4-Dichloro-2-ethoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957047-1G
APOSOR957047-1GEA
0
EUR
APOSOR957047-1G
1,4-Dichloro-2-ethoxybenzene 95%
1,4-Dichloro-2-ethoxybenzene
Formel:
C₈H₈Cl₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23713614 CAS-Nummer: 84697-03-0 |