3,5-Dichloro-2-ethoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957048-1G
APOSOR957048-1GEA
632
EUR
APOSOR957048-1G
3,5-Dichloro-2-ethoxypyridine 95%
3,5-Dichloro-2-ethoxypyridine
Formel:
C₇H₇Cl₂NO Molecular Weight: 192,043 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06254607 CAS-Nummer: 114755-23-6 |