3-Chloro-N-methylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957050-1G
APOSOR957050-1GEA 806 EUR
APOSOR957050-1G
3-Chloro-N-methylbenzamide 95%
3-Chloro-N-methylbenzamide
Formel: C₈H₈ClNO
Molecular Weight: 169,608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01214034
CAS-Nummer: 18370-10-0