1-Chloro-2-(cyclopropylmethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957057-1G
APOSOR957057-1GEA
632
EUR
APOSOR957057-1G
1-Chloro-2-(cyclopropylmethoxy)benzene 95%
1-Chloro-2-(cyclopropylmethoxy)benzene
Formel:
C₁₀H₁₁ClO Molecular Weight: 182,647 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17292492 CAS-Nummer: 1281653-80-2 |