1-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957059-1G
APOSOR957059-1GEA
632
EUR
APOSOR957059-1G
1-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzene 95%
1-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzene
Formel:
C₁₀H₁₁ClO Molecular Weight: 182,647 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17292490 CAS-Nummer: 1282665-27-3 |