1-Chloro-3-(cyclopropylmethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957062-1G
APOSOR957062-1GEA
632
EUR
APOSOR957062-1G
1-Chloro-3-(cyclopropylmethoxy)benzene 95%
1-Chloro-3-(cyclopropylmethoxy)benzene
Formel:
C₁₀H₁₁ClO Molecular Weight: 182,647 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17292491 CAS-Nummer: 1284591-97-4 |