4-Chloro-3,5-dimethylanisole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957064-1G
APOSOR957064-1GEA
0
EUR
APOSOR957064-1G
4-Chloro-3,5-dimethylanisole 95%
4-Chloro-3,5-dimethylanisole
Formel:
C₉H₁₁ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07780689 CAS-Nummer: 6981-15-3 |