N-(4-Chlorobenzyl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957065-1G
APOSOR957065-1GEA 632 EUR
APOSOR957065-1G
N-(4-Chlorobenzyl)acetamide 95%
N-(4-Chlorobenzyl)acetamide
Formel: C₉H₁₀ClNO
Molecular Weight: 183,635 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00757368
CAS-Nummer: 57058-33-0