1-Chloro-3-methyl-5-(propan-2-yloxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957095-1G
APOSOR957095-1GEA
632
EUR
APOSOR957095-1G
1-Chloro-3-methyl-5-(propan-2-yloxy)benzene 95%
1-Chloro-3-methyl-5-(propan-2-yloxy)benzene
Formel:
C₁₀H₁₃ClO Molecular Weight: 184,663 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23113809 CAS-Nummer: 1369862-96-3 |