4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957106-1G
APOSOR957106-1GEA
538
EUR
APOSOR957106-1G
4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide 95%
4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00461164 CAS-Nummer: 7400-54-6 |