2-(4-Chloro-2,6-dimethylphenoxy)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957110-1G
APOSOR957110-1GEA
632
EUR
APOSOR957110-1G
2-(4-Chloro-2,6-dimethylphenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Chloro-2,6-dimethylphenoxy)acetonitrile
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO Molecular Weight: 195,646 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09944331 CAS-Nummer: 303224-73-9 |