3-Chlor-N,N-dimethylbenzamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957133-1G
APOSOR957133-1GEA
39.3
EUR
APOSOR957133-1G
3-Chlor-N,N-dimethylbenzamid 95%
3-Chlor-N,N-dimethylbenzamid
Formel:
C₉H₁₀ClNO Molecular Weight: 183,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01214035 CAS-Nummer: 24167-52-0 |