1-Chloro-4-methoxynaphthalene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957139-1G
APOSOR957139-1GEA
632
EUR
APOSOR957139-1G
1-Chloro-4-methoxynaphthalene 95%
1-Chloro-4-methoxynaphthalene
Formel:
C₁₁H₉ClO Molecular Weight: 192.642 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053479 CAS-Nummer: 10443-43-3 |