2-Chlor-6-methoxynaphthalin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957194-1G
APOSOR957194-1GEA
627
EUR
APOSOR957194-1G
2-Chlor-6-methoxynaphthalin 95%
2-Chloro-6-methoxynaphthalene
Formel:
C₁₁H₉ClO Molecular Weight: 192,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17012373 CAS-Nummer: 67886-68-4 |