5-Bromopyridine-3-sulphonamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9574-1G
APOSOR9574-1GEA
248
EUR
APOSOR9574-1G
5-Bromopyridine-3-sulphonamide 98%
5-Bromopyridine-3-sulphonamide
Formel:
C₅H₅BrN₂O₂S Molecular Weight: 237,074 g/mol Schmelzpunkt: 171…173 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235088 CAS-Nummer: 62009-33-0 |