2-Hydroxy-4-methylthiophene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957404-1G
APOSOR957404-1GEA
364
EUR
APOSOR957404-1G
2-Hydroxy-4-methylthiophene 95%
2-Hydroxy-4-methylthiophene
Formel:
C₅H₆OS Molecular Weight: 114.166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17078946 CAS-Nummer: 35983-75-6 |