4-Hydroxythiophene-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957415-1G
APOSOR957415-1GEA
632
EUR
APOSOR957415-1G
4-Hydroxythiophene-2-carbaldehyde 95%
4-Hydroxythiophene-2-carbaldehyde
Formel:
C₅H₄O₂S Molecular Weight: 128,149 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26866790 CAS-Nummer: 293742-29-7 |