2-Methoxypyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957423-5G
APOSOR957423-5GEA
84.1
EUR
APOSOR957423-5G
2-Methoxypyridin-3-ol 95%
2-Methoxypyridin-3-ol
Formel:
C₆H₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00457990 CAS-Nummer: 13472-83-8 |