2-Methoxypyrimidin-5-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957424-1G
APOSOR957424-1GEA
451
EUR
APOSOR957424-1G
2-Methoxypyrimidin-5-ol 98%
2-Methoxypyrimidin-5-ol
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Molecular Weight: 126,113 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696950 CAS-Nummer: 91233-70-4 |