6-(Methylthio)pyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957428-1G
APOSOR957428-1GEA
632
EUR
APOSOR957428-1G
6-(Methylthio)pyridin-3-ol 95%
6-(Methylthio)pyridin-3-ol
Formel:
C₆H₇NOS Molecular Weight: 141,191 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16999023 CAS-Nummer: 859538-78-6 |