1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957431-1G
APOSOR957431-1GEA 574 EUR
APOSOR957431-1G
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-ol
Formel: C₅H₈N₂O
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23110698
CAS-Nummer: 85985-66-6