6-Ethoxypyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957434-1G
APOSOR957434-1GEA
632
EUR
APOSOR957434-1G
6-Ethoxypyridin-3-ol 95%
6-Ethoxypyridin-3-ol
Formel:
C₇H₉NO₂ Molecular Weight: 139,152 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18819177 CAS-Nummer: 116178-39-3 |