2-(Ethylsulphanyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957435-1G
APOSOR957435-1GEA 451 EUR
APOSOR957435-1G
2-(Ethylsulphanyl)phenol 95%
2-(Ethylsulphanyl)phenol
Formel: C₈H₁₀OS
Molecular Weight: 154.229 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010815
CAS-Nummer: 29549-60-8