3-Methoxy-4-methylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957439-1G
APOSOR957439-1GEA
632
EUR
APOSOR957439-1G
3-Methoxy-4-methylphenol 95%
3-Methoxy-4-methylphenol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138,164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16998731 CAS-Nummer: 19217-50-6 |