3-(Methoxymethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957443-1G
APOSOR957443-1GEA
538
EUR
APOSOR957443-1G
3-(Methoxymethyl)phenol 95%
3-(Methoxymethyl)phenol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138,164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14680990 CAS-Nummer: 57234-51-2 |