3-(Chloromethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR957448-1G OR957448-5G
APOSOR957448-1GEA 484 EUR
APOSOR957448-1G APOSOR957448-5G
3-(Chloromethyl)phenol 95%
Formel: C₇H₇ClO
Siedepunkt: 105…110 °C (0,1 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658536
CAS-Nummer: 60760-06-7
UN: 3265
ADR: 8,III