1-Cyclopentyl-1H-pyrazol-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Cyclopentyl-1h-pyrazol-5-ol
OR957449-1G
APOSOR957449-1GEA
357
EUR
APOSOR957449-1G
1-Cyclopentyl-1H-pyrazol-5-ol 95%
1-Cyclopentyl-1H-pyrazol-5-ol
Formel:
C₈H₁₂N₂O Molecular Weight: 152,194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26070663 CAS-Nummer: 1566287-80-6 |