3-Propoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Hydroxy-3-propoxybenzene
OR957453-1G
APOSOR957453-1GEA
474
EUR
APOSOR957453-1G
3-Propoxyphenol 95%
3-Propoxyphenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11181933 CAS-Nummer: 6280-96-2 |