4-(Propylsulphanyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957454-1G
APOSOR957454-1GEA
632
EUR
APOSOR957454-1G
4-(Propylsulphanyl)phenol 95%
4-(Propylsulphanyl)phenol
Formel:
C₉H₁₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12780228 CAS-Nummer: 18979-80-1 |