2-Ethoxy-5-methyl-phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Ethoxy-5-methylphenol
OR957456-1G
APOSOR957456-1GEA
632
EUR
APOSOR957456-1G
2-Ethoxy-5-methyl-phenol 95%
2-Ethoxy-5-methyl-phenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14534395 CAS-Nummer: 2563-04-4 |