3-(Methoxymethoxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957464-1G
APOSOR957464-1GEA
0
EUR
APOSOR957464-1G
3-(Methoxymethoxy)phenol 95%
3-(Methoxymethoxy)phenol
Formel:
C₈H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17676551 CAS-Nummer: 18066-10-9 |