2-Ethoxy-6-methoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957475-1G
APOSOR957475-1GEA
0
EUR
APOSOR957475-1G
2-Ethoxy-6-methoxyphenol 95%
2-Ethoxy-6-methoxyphenol
Formel:
C₉H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24721339 CAS-Nummer: 90534-95-5 |