4-[(Ethoxymethyl)sulphanyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957477-1G
APOSOR957477-1GEA 632 EUR
APOSOR957477-1G
4-[(Ethoxymethyl)sulphanyl]phenol 95%
4-[(Ethoxymethyl)sulphanyl]phenol
Formel: C₉H₁₂O₂S
Molecular Weight: 184,255 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21195917
CAS-Nummer: 1468496-32-3