6-(Dimethylamino)pyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957480-1G
APOSOR957480-1GEA 364 EUR
APOSOR957480-1G
6-(Dimethylamino)pyridin-3-ol 95%
6-(Dimethylamino)pyridin-3-ol
Formel: C₇H₁₀N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16998105
CAS-Nummer: 330473-71-7