2-(Dimethylamino)pyrimidin-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957481-1G
APOSOR957481-1GEA
364
EUR
APOSOR957481-1G
2-(Dimethylamino)pyrimidin-5-ol 95%
2-(Dimethylamino)pyrimidin-5-ol
Formel:
C₆H₉N₃O Molecular Weight: 139,155 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696945 CAS-Nummer: 72491-71-5 |