2-(3-Hydroxyphenoxy)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957488-1G
APOSOR957488-1GEA 364 EUR
APOSOR957488-1G
2-(3-Hydroxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(3-Hydroxyphenoxy)acetonitrile
Formel: C₈H₇NO₂
Molecular Weight: 149,147 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11181964
CAS-Nummer: 107223-69-8