2-(4-Hydroxyphenoxy)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957489-1G
APOSOR957489-1GEA
364
EUR
APOSOR957489-1G
2-(4-Hydroxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Hydroxyphenoxy)acetonitrile
Formel:
C₈H₇NO₂ Molecular Weight: 149,147 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11181773 CAS-Nummer: 96562-56-0 |