5-Chloro-4-hydroxy-2-methoxypyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957493-1G
APOSOR957493-1GEA 364 EUR
APOSOR957493-1G
5-Chloro-4-hydroxy-2-methoxypyridine 97%
5-Chloro-4-hydroxy-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189878
CAS-Nummer: 1196146-71-0