3-(Propan-2-yloxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Isopropoxyphenol
OR957495-1G
APOSOR957495-1GEA
155
EUR
APOSOR957495-1G
3-(Propan-2-yloxy)phenol 98%
3-(Propan-2-yloxy)phenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11103458 CAS-Nummer: 68792-12-1 |