6-Isopropoxypyridin-3-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957496-1G
APOSOR957496-1GEA
364
EUR
APOSOR957496-1G
6-Isopropoxypyridin-3-ol 98%
6-Isopropoxypyridin-3-ol
Formel:
C₈H₁₁NO₂ Molecular Weight: 153,178 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16997398 CAS-Nummer: 903886-71-5 |