4-(Propan-2-ylsulphanyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957498-1G
APOSOR957498-1GEA
632
EUR
APOSOR957498-1G
4-(Propan-2-ylsulphanyl)phenol 95%
4-(Propan-2-ylsulphanyl)phenol
Formel:
C₉H₁₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12819457 CAS-Nummer: 70551-46-1 |