(4-Benzamidophenyl)boronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Benzamidobenzeneboronic acid
OR9575-1G
APOSOR9575-1GEA
89.9
EUR
APOSOR9575-1G
(4-Benzamidophenyl)boronsäure 95%
(4-Benzamidophenyl)boronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BNO₃ Molecular Weight: 241,05 g/mol Schmelzpunkt: 194…196 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235089 CAS-Nummer: 397843-80-0 |