4-Ethoxy-2-methyl-phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957503-1G
APOSOR957503-1GEA
632
EUR
APOSOR957503-1G
4-Ethoxy-2-methyl-phenol 95%
4-Ethoxy-2-methyl-phenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24715102 CAS-Nummer: 84822-50-4 |