3-Ethoxy-5-methylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957504-1G
APOSOR957504-1GEA
507
EUR
APOSOR957504-1G
3-Ethoxy-5-methylphenol 95%
3-Ethoxy-5-methylphenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24714517 CAS-Nummer: 24741-99-9 |