2-(2-Ethoxyethoxy)phenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957505-1G
APOSOR957505-1GEA
0
EUR
APOSOR957505-1G
2-(2-Ethoxyethoxy)phenol 96%
2-(2-Ethoxyethoxy)phenol
Formel:
C₁₀H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12174696 CAS-Nummer: 62621-66-3 |