2-Chloro-5-methoxypyridin-4-ol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR957507-1G
APOSOR957507-1GEA 203 EUR
APOSOR957507-1G
2-Chloro-5-methoxypyridin-4-ol 96%
2-Chloro-5-methoxypyridin-4-ol
Formel: C₆H₆ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189881
CAS-Nummer: 1196145-74-0