3-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957512-1G
APOSOR957512-1GEA 632 EUR
APOSOR957512-1G
3-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenol 95%
3-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Molecular Weight: 158,582 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234658
CAS-Nummer: 885270-34-8